Merck
SY3H6E4112EC
Synthonix Corporation
Cinnoline-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
250 MG
¥36,700
ベンダーカタログ番号: C62823-100MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
250 MG
¥36,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: C62823-100MG
¥19,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-cinnolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N3/c10-5-7-6-11-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
InChI Key
SKALQBBFRXNOBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62823.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62823.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)