Merck
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)