Merck
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,300
1 G
¥125,000
ベンダーカタログ番号: B67787-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,300
1 G
¥125,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B67787-100MG
¥32,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
InChI Key
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)