Merck
SY3H6E40FCE7
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
250 MG
¥38,900
1 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: B61211-100MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
250 MG
¥38,900
1 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B61211-100MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12FNO4/c1-11(2,3)17-10(14)8-5-4-7(12)6-9(8)13(15)16/h4-6H,1-3H3
InChI Key
JLGPJOUWLXCECT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61211.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61211.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)