Merck
SY3H6E40FBA2
Synthonix Corporation
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥67,600
500 MG
¥306,100
1 G
¥604,200
ベンダーカタログ番号: B64358-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥67,600
500 MG
¥306,100
1 G
¥604,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B64358-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-11-9(14)7-4-13-8-6(7)2-5(10)3-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
UTJJZKBWXLYEJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64358.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64358.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)