Merck
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: B64129-1G
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B64129-1G
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI Key
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)