Merck
SY3H6E40FAF3
Synthonix Corporation
tert-Butyl (S)-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥67,600
1 G
¥489,300
ベンダーカタログ番号: B62904-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥67,600
1 G
¥489,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.8
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B62904-100MG
¥67,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChI Key
WWWIVVADARKSAS-CYBMUJFWSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62904.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/62904.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)