Merck
SY3H6E40FA13
Synthonix Corporation
3-Bromo-2-methylbenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
250 MG
¥38,900
1 G
¥80,900
ベンダーカタログ番号: B62060-100MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
250 MG
¥38,900
1 G
¥80,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B62060-100MG
¥25,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5H,1H3
InChI Key
OEGMISNFEAVBHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62060.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62060.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)