Merck
SY3H6E40F908
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,500
250 MG
¥32,300
1 G
¥69,800
ベンダーカタログ番号: B61253-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,500
250 MG
¥32,300
1 G
¥69,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B61253-100MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O2/c6-4-2-1-3(7)5(8-4)9(10)11/h1-2H,7H2
InChI Key
ZPTCUFQLPDXXGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61253.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61253.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)