Merck
SY3H6E40F0E3
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3R,4S)-3-hydroxytetrahydropyran-4-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥72,000
250 MG
¥109,600
500 MG
¥175,800
ベンダーカタログ番号: B60373-100MG
¥72,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥72,000
250 MG
¥109,600
500 MG
¥175,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B60373-100MG
¥72,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-7-4-5-14-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
KWKVNKDJIRDXRH-YUMQZZPRSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60373.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60373.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)