Merck
SY3H6E40F02D
Synthonix Corporation
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,100
250 MG
¥52,200
500 MG
¥94,100
ベンダーカタログ番号: B21699-100MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,100
250 MG
¥52,200
500 MG
¥94,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B21699-100MG
¥30,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c1-7-2-5-6-3(7)4/h2H,1H3
InChI Key
PYMVKLCRJYMSGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21699.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21699.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)