Merck
SY3H5815FAC6
Synthonix Corporation
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,800
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: P9922-250MG
¥10,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,800
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P9922-250MG
¥10,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H,(H,10,11)
InChI Key
HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/9922.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9922.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)