Merck
SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.9
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to gary to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/3631.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)