Merck
SY3H5815F84B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,900
1 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: E9329-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,900
1 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E9329-100MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-5-3-4-6-8(7)11-12-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9329.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9329.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)