Merck
SY3H5815F829
Synthonix Corporation
4-Ethoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.99
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO6/c1-2-17-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(5-6)11(15)16/h3-5,13-14H,2H2,1H3
InChI Key
GCDAYMSNTGTFDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/2998.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2998.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)