Merck
SY3H5815F80B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: E23112-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E23112-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown to black powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/23112.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23112.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)