Merck
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: B24021-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B24021-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI Key
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24021.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)