Merck
SY3H5815F48F
Synthonix Corporation
3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: B18399-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B18399-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,4-bis(difluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H
InChI Key
IPHURZAZBKLMQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/18399.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18399.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)