Merck
SY3H580D8AD8
Synthonix Corporation
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥129,400
250 MG
¥189,100
500 MG
¥279,600
ベンダーカタログ番号: M59876-100MG
¥129,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥129,400
250 MG
¥189,100
500 MG
¥279,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M59876-100MG
¥129,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-6-2-3-8-4-7(6)9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
InChI Key
BAKUHFJICYNYRD-GPJOBVNKSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59876.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59876.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)