Merck
SY3H580D8933
Synthonix Corporation
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥153,700
250 MG
¥242,000
500 MG
¥396,600
ベンダーカタログ番号: B59647-100MG
¥153,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥153,700
250 MG
¥242,000
500 MG
¥396,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: B59647-100MG
¥153,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11(15)12-7-13(8-12,9-12)16-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,14,15)
InChI Key
YZJLRKQUFWLAMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59647.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59647.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)