Merck
SY3H3D682B21
Synthonix Corporation
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,800
5 G
¥34,500
ベンダーカタログ番号: T57880-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,800
5 G
¥34,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: T57880-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C14H20/c1-13(2)9-10-14(3,4)12-8-6-5-7-11(12)13/h5-8H,9-10H2,1-4H3
InChI Key
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57880.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57880.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)