Merck
SY3H3D682468
Synthonix Corporation
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-4-6(12(7,10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChI Key
QLSAMUCENQZGHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43327.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43327.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)