Merck
SY3H3D682213
Synthonix Corporation
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))dibenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥23,500
ベンダーカタログ番号: P58943-100MG
¥20,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P58943-100MG
¥20,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-[3-(4-formylphenoxy)propoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H16O4/c18-12-14-2-6-16(7-3-14)20-10-1-11-21-17-8-4-15(13-19)5-9-17/h2-9,12-13H,1,10-11H2
InChI Key
HRZNTEQVUNFFHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/58943.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58943.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)