Merck
SY3H3D681D68
Synthonix Corporation
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥13,300
5 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: P56400-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥13,300
5 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P56400-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)10-8(11(16)17)6-9(18-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
IEFJRMAEBBJXSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56400.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56400.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)