Merck
SY3H3D681AFA
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥16,800
5 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: P52279-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥16,800
5 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P52279-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,11H2
InChI Key
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52279.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52279.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)