Merck
SY3H3D681AC0
Synthonix Corporation
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥14,600
5 G
¥30,100
ベンダーカタログ番号: P51442-250MG
¥13,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥14,600
5 G
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P51442-250MG
¥13,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H8N4/c10-9-12-5-3-8(13-9)7-2-1-4-11-6-7/h1-6H,(H2,10,12,13)
InChI Key
LQHQKYWYKPLKCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/51442.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51442.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)