Merck
SY3H3D6819A0
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrazol-1-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2
InChI Key
WGNPNAOPVBYTKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47052.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47052.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)