Merck
SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,600
5 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: N51224-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥14,600
5 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N51224-250MG
¥13,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51224.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)