Merck
SY3H3D6811DB
Synthonix Corporation
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,100
10 G
¥12,400
25 G
¥14,600
ベンダーカタログ番号: N44484-5G
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,100
10 G
¥12,400
25 G
¥14,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: N44484-5G
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-2-5(4-6)11(12)13/h1-4H
InChI Key
QBWJNDOQIAARBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44484.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44484.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)