Merck
SY3H3D68062D
Synthonix Corporation
2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,200
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: M53105-1G
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,200
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M53105-1G
¥12,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O4S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(11,12)14-8-7-13-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/53105.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53105.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)