Merck
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: M52944-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M52944-250MG
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI Key
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)