Merck
SY3H3D6805F3
Synthonix Corporation
Methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,800
1 G
¥25,700
5 G
¥54,400
ベンダーカタログ番号: M52831-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,800
1 G
¥25,700
5 G
¥54,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M52831-250MG
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-methoxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-5-4-6-8(12-2)9(7)10(11)13-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
SWZOXFSVZHAWQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52831.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52831.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)