Merck
SY3H3D6804CA
Synthonix Corporation
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,200
1 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: M51708-250MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,200
1 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M51708-250MG
¥21,200
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
KFJQEHNCMPSEJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51708.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51708.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)