Merck
SY3H3D680454
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,600
5 G
¥30,100
10 G
¥50,000
ベンダーカタログ番号: M51297-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,600
5 G
¥30,100
10 G
¥50,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M51297-1G
¥14,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-8(14)5-2-3-7(13)6(4-5)9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
InChI Key
WIXKYCQCCJXQPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/51297.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51297.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)