Merck
SY3H3D68044E
Synthonix Corporation
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: M51286-250MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M51286-250MG
¥13,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-13-9(12)6-2-3-7(5-11)8(10)4-6/h2-5H,1H3
InChI Key
GJYBURAJRAHKAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51286.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51286.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)