Merck
SY3H3D6802F9
Synthonix Corporation
2-(Methylamino)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(methylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-9-8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-6,9H,1H3
InChI Key
LIZGLUQDMOJDMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49260.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49260.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)