Merck
SY3H3D6802D7
Synthonix Corporation
3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-5-4-6(12)2-3-7(5)13-8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
XUHCPLRDLVPBFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49057.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49057.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)