Merck
SY3H3D67FDC7
Synthonix Corporation
Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
ベンダーカタログ番号: M47787-1G
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥12,400
10 G
¥13,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M47787-1G
¥11,100
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
NBBPHMUHCCIOJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/47787.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47787.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)