Merck
SY3H3D67FB3E
Synthonix Corporation
Methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,600
5 G
¥19,000
ベンダーカタログ番号: M42618-250MG
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥14,600
5 G
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M42618-250MG
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI Key
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow red
Product Link
https://synthonix.com/42618.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42618.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)