Merck
SY3H3D67FAF3
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,800
25 G
¥30,100
100 G
¥78,700
ベンダーカタログ番号: M41339-5G
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,800
25 G
¥30,100
100 G
¥78,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M41339-5G
¥16,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
OZSJLLVVZFTDEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/41339.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41339.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)