Merck
SY3H3D67FAE4
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-chloroethoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,600
5 G
¥23,500
25 G
¥47,700
ベンダーカタログ番号: M41275-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,600
5 G
¥23,500
25 G
¥47,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: M41275-1G
¥12,600
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (2-chloroethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-5(7)4-9-3-2-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
RDFIZBYHUOHTQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41275.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41275.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)