Merck
SY3H3D67F414
Synthonix Corporation
2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: H56222-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: H56222-250MG
¥11,300
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)
InChI Key
JFMDWSCOQLUOCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/56222.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56222.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)