Merck
SY3H3D67F3DC
Synthonix Corporation
N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,700
10 G
¥14,600
25 G
¥16,800
ベンダーカタログ番号: H53261-5G
¥13,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,700
10 G
¥14,600
25 G
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: H53261-5G
¥13,700
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-cyano-N'-[6-(N'-cyanocarbamimidamido)hexyl]guanidine
Inchi Code
1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
InChI Key
YXZZOMVBHPCKMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/53261.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/53261.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)