Merck
SY3H3D67E5E9
Synthonix Corporation
3-(3-Fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥35,800
1 G
¥41,100
ベンダーカタログ番号: F55186-250MG
¥35,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥35,800
1 G
¥41,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F55186-250MG
¥35,800
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(3-fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7FN2O3/c12-8-4-9(14(15)16)6-11(5-8)17-10-2-1-3-13-7-10/h1-7H
InChI Key
DBJJZYUJIVEGND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55186.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55186.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)