Merck
SY3H3D67E427
Synthonix Corporation
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥13,300
5 G
¥30,100
ベンダーカタログ番号: F46816-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥13,300
5 G
¥30,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F46816-250MG
¥12,000
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-fluoro-4-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/46816.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46816.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)