Merck
SY3H3D67E399
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI Key
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45068.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45068.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)