Merck
SY3H3D67DAE3
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
ベンダーカタログ番号: E56668-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥16,800
10 G
¥23,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E56668-1G
¥12,400
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 4-oxo-8-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)8-6-17-10-7(11(8)18)4-3-5-9(10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
XSNJFNKOHAUNPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56668.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56668.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)