Merck
SY3H3D67D8E0
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/53813.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53813.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)