Merck
SY3H3D67D309
Synthonix Corporation
2-(Ethylthio)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,500
1 G
¥41,100
ベンダーカタログ番号: E46939-250MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,500
1 G
¥41,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: E46939-250MG
¥23,500
15日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI Key
OXFMPJRLJLBBRQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to red liquid
Product Link
https://synthonix.com/46939.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)