Merck
SY3H3D67D2DE
Synthonix Corporation
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-ethyl-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46613.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46613.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)